Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
1000 ml, GL 54 K, 97×97×213 mm
Catalog # 215-1687
Supplier: DWK Life Sciences
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Catalog # 215-1687
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
- Gute chemische und physikalische Eigenschaften
- Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
- Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Specifications
- Gewinde:GL 54 K
- Kapazität:1000 ml
- Seq:23
- B×T×H:97×97×213 mm



