Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 45 K, 64×64×146 mm
  215-1665
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
  215-1665
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
Vierkantflaschen, Eng- oder Weithals, mit Gewinde
250 ml, GL 45 K, 64×64×146 mm
5,80 €
1 * 1 ST
Kalk-Soda-Glas, klar oder braun, ohne Verschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Verschlüsse in verschiedenen Ausführungen sind optional verfügbar
DIN-Gewinde. Sparen Platz bei Lagerung oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
  • Gewinde:
    GL 45 K
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    64×64×146 mm