DURAN® Probengläser
1200 ml, 100 mm, 253 mm
Artikelnr. SCOT215805801
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Bodenstopper als Standfuß. Luft- und flüssigkeitsdicht bei Verwendung von Gelenkfett.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:1200 ml
- Höhe:253 mm
- Seq:05