AuftragsverfolgungKontakt
Specimen loops | Avantor
Specimen loops
Probenöse, Platin-Iridium, 0,7 mm, 1 mm, 40 mm
Artikelnr. 631-0839
Anbieter:   KLS Martin Group
Specimen loops
Artikelnr. 631-0839
Anbieter:  KLS Martin Group
Specimen loops
Probenöse, Platin-Iridium, 0,7 mm, 1 mm, 40 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    1 mm
  • Bezeichnung:
    Probenöse, Platin-Iridium, 0,7 mm
  • Länge:
    40 mm