AuftragsverfolgungKontakt
Specimen loops | Avantor
Specimen loops
Probenöse, 0,5 mm, 1 mm, 40 mm
Artikelnr. 391-0134
Anbieter:   KLS Martin Group
Specimen loops
Artikelnr. 391-0134
Anbieter:  KLS Martin Group
Specimen loops
Probenöse, 0,5 mm, 1 mm, 40 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    1 mm
  • Bezeichnung:
    Probenöse, 0,5 mm
  • Länge:
    40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.