Becher, niedrige Form, Nalgene®
600 ml
Catalog # 213-7216
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ‒270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete. Nicht für die Benutzung auf Heizplatten geeignet. Mit eingravierter Graduierung. Tropffrei, Einzelner Ausguss ermöglicht präzise Aussgusskontrolle.
Documents
Specifications
- Kapazität:600 ml
- Seq:04
- Cat. No.:213-7216
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung