Becher, niedrige Form, Nalgene®
100 ml
Artikelnr. 213-7212
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von ‒270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete. Nicht für die Benutzung auf Heizplatten geeignet. Mit eingravierter Graduierung. Tropffrei, Einzelner Ausguss ermöglicht präzise Aussgusskontrolle.
Dokumente
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Seq:02
- Cat. No.:213-7212
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung