Mallets
Mallet, acc. to Collin, 220 g, 30 mm, 200 mm
Artikelnr. MART23-208-20
Anbieter: KLS Martin Group
Springe zu:
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mallet, acc. to Collin
- Länge:200 mm
- Seq:02
- Ø Kopf:30 mm
- Kopfgewicht:220 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.