AuftragsverfolgungKontakt
Staining jars | Avantor
Staining jars
Drahtbügel für Färbegestell, - mm
Artikelnr. MARI6611000
Anbieter:   MARIENFELD
Staining jars
Artikelnr. MARI6611000
Anbieter:  MARIENFELD
Staining jars
Staining jars
Drahtbügel für Färbegestell, - mm
Preis
25,22 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Staining set consists of glass dish and staining jar made of soda lime glass, and staining tray made of either pressed glass or stainless steel.
These staining tray hold up to 10 slides (76×26 mm).
Jars made of heavy-walled soda lime glass with a relatively high coefficient of expansion, and it should not exposed to rapid temperature changes, to avoid cracks caused by tensions.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Drahtbügel für Färbegestell
  • B×T×H:
    - mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.