AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, DURAN® | Avantor
Büchner-Trichter, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Artikelnr. 511-0337
Anbieter:   DWK Life Sciences
Büchner-Trichter, DURAN®
Artikelnr. 511-0337
Anbieter:  DWK Life Sciences
Büchner-Trichter, DURAN®
Büchner-Trichter, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    73 mm
  • Kapazität:
    220 ml
  • Für Filter-Ø:
    70 mm