Büchner-Trichter, DURAN®
48 mm, 70 ml, 45 mm
Artikelnr. 511-0335
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
For filter papers or membrane filtration discs.
Spezifikationen
- Platte Ø:48 mm
- Kapazität:70 ml
- Für Filter-Ø:45 mm