AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, Nalgene® | Avantor
Becher, niedrige Form, Nalgene®
2000 ml, 200 - 2000 ml
Artikelnr. 213-7108
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Artikelnr. 213-7108
Becher, niedrige Form, Nalgene®
Becher, niedrige Form, Nalgene®
2000 ml, 200 - 2000 ml
Preis
32,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PPCO, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit bis 121 °C, autoklavierbar bei +121 °C (bis 20 Minuten)
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Für den allgemeinen Laborgebrauch konzipiert. Mit Ausguss und gut lesbarer aufgedruckter Graduierung mit Größencode, Kunststoffcode, maximaler Gebrauchstemperatur und „Nicht feuerfest“-Symbol. Geriffelt für einfaches Stapeln. Kein Tropfen, Einzelausguss-Design ermöglicht präzise Ausgießkontrolle.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
  • Graduierungsbereich:
    200 - 2000 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Seq:
    16
  • Cat. No.:
    213-7108
  • Umweltzertifizierung:
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung|Produkttransparenz und -information
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.