Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
2000 ml, 185 mm, 132 mm
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld (213-1101, 213-1102 ohne Graduierung und Retrace-Code).
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
ISO 3819 (außer 213-1115).
Spezifikationen
- Ext.Ø:132 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:185 mm
- Seq:13