AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
800 ml, 135 mm, 100 mm
  213-1110
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
  213-1110
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
800 ml, 135 mm, 100 mm
13,40 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld (213-1101, 213-1102 ohne Graduierung und Retrace-Code).
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
ISO 3819 (außer 213-1115).
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Kapazität:
    800 ml
  • Höhe:
    135 mm
  • Seq:
    10