AuftragsverfolgungKontakt
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
100 ml, 70 mm, 50 mm
  213-1105
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
  213-1105
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
Bechergläser, niedrige Form, DURAN®
100 ml, 70 mm, 50 mm
6,00 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld (213-1101, 213-1102 ohne Graduierung und Retrace-Code).
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
ISO 3819 (außer 213-1115).
  • Ext.Ø:
    50 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    70 mm
  • Seq:
    05