AuftragsverfolgungKontakt
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Blau, 37-39 mm
  391-0951
 :   LUDI
ERLENMEYER-CAP-Kappen
  391-0951
 :  LUDI
ERLENMEYER-CAP-Kappen
ERLENMEYER-CAP-Kappen
Blau, 37-39 mm
54,50 €
1 * 10 ST
Aluminium, eloxiert.
  • Federn aus Chromnickelstahl
  • Die Federn klemmen an der Gefäß-Außenwand
  • Autoklavierbar
  • Für:
    37-39 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Seq:
    03