AuftragsverfolgungKontakt
Halogenlampen | Avantor
Halogenlampen
Tungsten bulb, 12 V, 10 W
Artikelnr. 632-9017
Anbieter:   MOTIC
Halogenlampen
Artikelnr. 632-9017
Anbieter:  MOTIC
Halogenlampen
Halogenlampen
Tungsten bulb, 12 V, 10 W
Preis
5,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Tungsten bulb
  • Seq:
    07
  • Leistung:
    10 W
  • Spannung:
    12 V