Halogenlampen
Halogenlampe, 12 V, 20 W
Artikelnr. 632-8963
Anbieter: MOTIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:Halogenlampe
- Seq:01
- Leistung:20 W
- Spannung:12 V
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.