Containers with screw cap
60 ml, 40 mm, 60 mm, non sterile, without label, Bulk
Artikelnr. LPIT206047
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:40 mm
- Verpackt:Bulk
- Typ:non sterile, without label
- Kapazität:60 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:01