Swabs
Non sterile swabs, Aluminium/Baumwolle, 1 mm, 150 mm
LPIT112691
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Ø:1 mm
- Bezeichnung:Non sterile swabs
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:Aluminium/Baumwolle