Swabs
Non sterile swabs, Kunststoff/Baumwolle, 2,2 mm, 150 mm
Artikelnr. LPIT112491
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_LPIT112298_A0474AAA CoC_LPIT112298_A0835AAA CoC_LPIT112298_C0357AAA CoC_LPIT112298_Z1206A CoC_LPIT112498_A0406AAA
Mehr
LPIT112191_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø:2,2 mm
- Bezeichnung:Non sterile swabs
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:Kunststoff/Baumwolle