Swabs
Non sterile swabs, Holz/Baumwolle, 2,2 mm, 150 mm
Catalog # LPIT112191
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Bezeichnung:Non sterile swabs
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle