Containers with screw cap
180 ml, 63 mm, 80 mm, non sterile, without label, Bulk
Artikelnr. LPIT105047
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:63 mm
- Verpackt:Bulk
- Typ:non sterile, without label
- Kapazität:180 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:06