Containers with screw cap
120 ml, 63 mm, 65 mm, aseptic, without label, Bulk
Artikelnr. LPIT102048
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:63 mm
- Verpackt:Bulk
- Typ:aseptic, without label
- Kapazität:120 ml
- Höhe:65 mm
- Seq:04