Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
Artikelnr. SART16522
Anbieter: Sartorius
Springe zu:
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
- Vacuum operated
Spezifikationen
- Für Ø:47 mm
- Kapazität:85 ml
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis