AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Catalog # 515-0237
Supplier:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Catalog # 515-0237
Supplier:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Price
927,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    139
  • Bezeichnung:
    Weiß mit grünem Gitternetz
  • Seq:
    72
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)
  • Cat. No.:
    515-0237
  • Max. temperature:
    130 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.