AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Catalog # 515-0236
Supplier:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Catalog # 515-0236
Supplier:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 50 mm
Price
954,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Specifications
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    139
  • Bezeichnung:
    Weiß mit grünem Gitternetz
  • Seq:
    26
  • Cat. No.:
    515-0236
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)