AuftragsverfolgungKontakt
Prepared microscope slides | Avantor
Prepared microscope slides
Milk souring organism (streptococcus lactis) short chains
Artikelnr. LIED3004D
Anbieter:   LIEDER JOHANNES
Prepared microscope slides
Artikelnr. LIED3004D
Anbieter:  LIEDER JOHANNES
Prepared microscope slides
Prepared microscope slides
Milk souring organism (streptococcus lactis) short chains
Preis
8,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These preparations include bacteria smears.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Milk souring organism (streptococcus lactis) short chains