Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Wägegläser
, 30 ml, 38×35 mm, 40/12
  611-1237
Wägegläser
  611-1237
Wägegläser
Wägegläser
, 30 ml, 38×35 mm, 40/12
25,90 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas.
  • Mit austauschbarem Deckel
  • Der Außenschliff erleichtert das Umfüllen von Materialien und verringert das Materialkontaminationsrisiko des Deckels
  • Erhältlich in niedriger, mittlerer und hoher Form
  • Ø×H:
    38×35 mm
  • NS:
    40/12
  • Kapazität:
    30 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.