AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
24/29 NS, 24/29 NS
Catalog # LENZ05265003
Supplier:   Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Catalog # LENZ05265003
Supplier:  Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
24/29 NS, 24/29 NS
Price
33,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Kern und Hülse. Im Winkel von 105° gebogen. Kern mit Abtropfspitze.
Documents
Specifications
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS