AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
14/23 NS, 190 mm
Artikelnr. 201-0365
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Artikelnr. 201-0365
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Ablauf, gebogen
Adapter, Ablauf, gebogen
14/23 NS, 190 mm
Preis
20,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und Ablaufrohr im Winkel von 105° gebogen. Wahlweise mit kurzem oder langem Ablauf.
Documents
Spezifikationen
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Rohrlänge:
    190 mm