Adapter, Ablauf, gebogen
24/29 NS, 65 mm
Catalog # 201-0364
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und Ablaufrohr im Winkel von 105° gebogen. Wahlweise mit kurzem oder langem Ablauf.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Hülse:24/29 NS
- Rohrlänge:65 mm