AuftragsverfolgungKontakt
Raschig Ringe | Avantor
Raschig Ringe
Raschig ring, 8 mm, 8 mm
Artikelnr. LENZ05127008
Anbieter:   Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Artikelnr. LENZ05127008
Anbieter:  Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig ring, 8 mm, 8 mm
Preis
78,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    Raschig ring
  • Höhe:
    8 mm
  • Seq:
    05