AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Bögen
Adapter, Bögen
24/29 NS
Catalog # 201-1175
Supplier:   Lenz Laborglas
Adapter, Bögen
Catalog # 201-1175
Supplier:  Lenz Laborglas
Adapter, Bögen
Adapter, Bögen
24/29 NS
Price
32,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
In einem Winkel von 75° gebogen. Mit zwei Normschliffkernen.
Documents
Specifications
  • Kern:
    24/29 NS