Adapter, Bögen
19/26 NS
Artikelnr. LENZ05020002
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
In einem Winkel von 75° gebogen. Mit zwei Normschliffkernen.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kern:19/26 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.