Adapter, Bögen
14/23 NS
Catalog # 271-2201
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
In einem Winkel von 75° gebogen. Mit zwei Normschliffkernen.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Kern:14/23 NS