AuftragsverfolgungKontakt
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Catalog # 201-2216
Supplier:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Catalog # 201-2216
Supplier:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Price
60,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit 2 Normschliff-Hülsen und einem Normschliff-Kern. 2 parallele Hälse.
Documents
Specifications
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    29/32 NS