AuftragsverfolgungKontakt
Multiple adapters
Multiple adapters
24/29 NS, 24/29 NS
  201-0337
Multiple adapters
  201-0337
Multiple adapters
Multiple adapters
24/29 NS, 24/29 NS
41,50 €
1 * 1 ST
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit 2 Normschliff-Hülsen und einem Normschliff-Kern. 2 parallele Hälse.
Documents
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    24/29 NS