Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Artikelnr. 201-2218
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit 2 Normschliff-Hülsen und einem Normschliff-Kern. 2 parallele Hälse.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kern:19/26 NS
- Hülse:19/26 NS