AuftragsverfolgungKontakt
Multiple adapters | Avantor
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Artikelnr. 271-2221
Anbieter:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Artikelnr. 271-2221
Anbieter:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Preis
40,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With one standard ground NS14/23 or NS 29/32 socket and two standard ground NS 14/23 or NS 29/32 cons. Side neck descending angle of 75°.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    14/23 NS