Multiple Adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Catalog # 271-2212
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei geschliffenen 29/32-Buchsen und einem 29/32-Kegel mit geschliffenem Standard. Seitlicher Hals im Winkel von 105° nach oben geneigt.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Kern:29/32 NS
- Hülse:29/32 NS
- Seq:04