Multiple Adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Artikelnr. LENZ05000222
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei geschliffenen 29/32-Buchsen und einem 29/32-Kegel mit geschliffenem Standard. Seitlicher Hals im Winkel von 105° nach oben geneigt.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kern:19/26 NS
- Hülse:19/26 NS
- Seq:02