AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, Squibb
250 ml, 29/32 NS, -
Artikelnr. 527-1333
Anbieter:   Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Artikelnr. 527-1333
Anbieter:  Lenz Laborglas
Scheidetrichter, Squibb
Scheidetrichter, Squibb
250 ml, 29/32 NS, -
Preis
60,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit NS-PE-Stopfen.
Mit NS-Hülse und glattem Auslauf. Mit auswechselbarem solidem Glasküken oder mit fettfreiem PTFE-Küken erhältlich. Mit oder ohne Graduierung.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Teilung:
    -