Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 105 mm
  271-1429
Two-Neck Round-Bottom Flasks
  271-1429
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 29/32 NS, 29/32 NS, 105 mm

 
61,30 €
   
1 * 1 ST
 

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

 
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    12
  • Seitenhälse:
    29/32 NS
  • Mittelhals:
    29/32 NS
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.