Two-Neck Round-Bottom Flasks
2000 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 166 mm
201-1411
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
- Ext.Ø:166 mm
- Kapazität:2000 ml
- Seq:17
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:29/32 NS



