Two-Neck Round-Bottom Flasks
500 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 105 mm
271-1428
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
- Ext.Ø:105 mm
- Kapazität:500 ml
- Seq:11
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:29/32 NS



