Two-Neck Round-Bottom Flasks
250 ml, 29/32 NS, 14/23 NS, 85 mm
271-1426
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Seq:07
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:29/32 NS



