Auffangkolben
1000 ml, KS 35/20
Artikelnr. 531-9145
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.
Spezifikationen
- Kugelschliff-Schale:KS 35/20
- Kapazität:1000 ml
- Seq:04