AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 125 mm, 64 mm
Artikelnr. 201-1224
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Artikelnr. 201-1224
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
100 ml, 14/23 NS, 125 mm, 64 mm
Preis
17,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    125 mm
  • Seq:
    08