AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 6,0 mm, 21,5 NS
Artikelnr. 189-2103
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Artikelnr. 189-2103
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 6,0 mm, 21,5 NS
Preis
74,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Documents
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    6,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vacuum stopcocks, one way, straight
  • Seq:
    08
  • Hahn:
    21,5 NS